3-Thiophenmethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms:
3-Thienylmethanol, Thiophen-3-ylmethanol, Thiophen-3-methanol
L01935.14
L01935.06
L01935.14EA
578
CHF
L01935.14
L01935.06
3-Thiophenmethanol ≥98%
3-Thiophenmethanol
Purity: 98%
CAS No.: 71637-34-8
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5650
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 106460
MDL No.: MFCD00014534
Formel:
C₅H₆OS MW: 114,17 g/mol Siedepunkt: 86…88 °C (10 mmHg) Dichte: 1.210 Flash-Pt: 110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014534 CAS-Nummer: 71637-34-8 EINECS: 275-741-8 |