tert-Butylcyanacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-Butyl 2-cyanoacetate
L00123.06
L00123.14
L00123.22
L00123.06EA
80.3
CHF
L00123.06
L00123.14
L00123.22
tert-Butylcyanacetat ≥98%
tert-Butylcyanacetat
Purity: 98%
CAS No.: 1116-98-9
Molecular Formula: NCCH2CO2C(CH3)3
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Odourless
Boiling Point: 67-68°/1.5mm
Beilstein Reference: 1755933
MDL No.: MFCD00001938
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Siedepunkt: 67…68 °C (1.5 mmHg) Dichte: 0.987 Flash-Pt: 91 °C (195 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001938 CAS-Nummer: 1116-98-9 EINECS: 214-243-7 |