5-Brom-2-fluor-m-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H50564.03
H50564.06
H50564.03EA
91.9
CHF
H50564.03
H50564.06
5-Brom-2-fluor-m-xylol ≥97%
5-Brom-2-fluor-m-xylol
Purity: 97%
CAS No.: 99725-44-7
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Boiling Point: 95°/22mm
MDL No.: MFCD01320701
Formel:
C₈H₈BrF MW: 203,05 g/mol Siedepunkt: 95 °C (22 mmHg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01320701 CAS-Nummer: 99725-44-7 |