2-Brom-6-fluorpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H30924.03
H30924.06
H30924.03EA
159
CHF
H30924.03
H30924.06
2-Brom-6-fluorpyridin ≥97%
2-Bromo-6-fluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 144100-07-2
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Melting Point: 30-34°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03095258
Formel:
C₅H₃BrFN MW: 175.99 g/mol Melting Pt: 30…34 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095258 CAS-Nummer: 144100-07-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |