4-Ethylbenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: (4-Ethylphenyl)methanol
H30459.03 H30459.06
H30459.03EA 75.3 CHF
H30459.03 H30459.06
4-Ethylbenzylalkohol ≥99%
4-Ethylbenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 768-59-2 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Refractive Index: 1.5275 Boiling Point: 115-117°/9mm MDL No.: MFCD00004666
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C (9 mmHg)
Dichte: 1.028
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004666
CAS-Nummer: 768-59-2
EINECS: 292-198-8