Amantadin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
H30076.06
H30076.14
H30076.22
H30076.06EA
119
CHF
H30076.06
H30076.14
H30076.22
Amantadin 98%
Amantadin
Purity: 98%
CAS No.: 768-94-5
Molecular Formula: C10H17N
Formula Weight: 151.25
Melting Point: ca 200° subl.
MDL No.: MFCD00074732
Formel:
C₁₀H₁₇N MW: 151.25 g/mol Siedepunkt: 214 Melting Pt: ∼ 200 °C (Subl.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00074732 CAS-Nummer: 768-94-5 EINECS: 212-201-2 Merck Index: 12,00389 |