4-(2-Aminoethyl)pyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-(4-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-4-yl-ethylamine
H27545.03 H27545.06
H27545.03EA 309 CHF
H27545.03 H27545.06
4-(2-Aminoethyl)pyridin 97%
4-(2-Aminoethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 13258-63-4 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5395 Odour: Amine-like Boiling Point: 70-71°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00038045
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 70…71 °C (1 mmHg)
Melting Pt: 76
Dichte: 1.021
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038045
CAS-Nummer: 13258-63-4
ADR: 8 III