1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B25409.14
B25409.06
B25409.14EA
309
CHF
B25409.14
B25409.06
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol ≥98%
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 31928-44-6
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
MDL No.: MFCD00672944
Formel:
C₆H₃BrClI MW: 317.35 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672944 CAS-Nummer: 31928-44-6 |