3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Veratrylamine
B25033.06
B25033.14
B25033.22
B25033.06EA
114
CHF
B25033.06
B25033.14
B25033.22
3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
3,4-Dimethoxybenzylamin
Purity: 97%
CAS No.: 5763-61-1
Molecular Formula: C9H13NO2
Formula Weight: 167.21
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167,21 g/mol Siedepunkt: 281…284 °C Dichte: 1.109 Flash-Pt: >110 °C (230 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008116 CAS-Nummer: 5763-61-1 EINECS: 227-287-7 ADR: 8,III |