2,4,6-Triphenylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-amine
B24871.03 B24871.06 B24871.14
B24871.03EA 161 CHF
B24871.03 B24871.06 B24871.14
2,4,6-Triphenylanilin ≥98%
2,4,6-Triphenylanilin
Purity: 98% CAS No.: 6864-20-6 Molecular Formula: C24H19N Formula Weight: 321.43 Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD00012371
Formel: C₂₄H₁₉N
MW: 321,42 g/mol
Melting Pt: 122…125 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012371
CAS-Nummer: 6864-20-6