1,4-Dimethylpiperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
sym-Dimethylpiperazine
B24419.14
B24419.22
B24419.14EA
54.4
CHF
B24419.14
B24419.22
1,4-Dimethylpiperazin ≥98%
1,4-Dimethylpiperazin
Purity: 98%
CAS No.: 106-58-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -1°
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 103022
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006156
Formel:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Siedepunkt: 131…132 °C Melting Pt: –1 °C Dichte: 0.844 Flash-Pt: 21 °C (69 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006156 CAS-Nummer: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 ADR: 3,II |