(2-Methoxyphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Methoxybenzyl cyanide
B24400.0B
B24400.18
B24400.30
B24400.0BEA
881
CHF
B24400.0B
B24400.18
B24400.30
(2-Methoxyphenyl)acetonitril ≥98%
(2-Methoxyphenyl)acetonitril
Purity: 98%
CAS No.: 7035-03-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 129°(264°F)
Melting Point: 66-70°
Boiling Point: 141-143°/15mm
Beilstein Reference: 2087748
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001902
Formel:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Siedepunkt: 141…143 °C (15 mmHg) Melting Pt: 66…70 °C Flash-Pt: 129 °C (264 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001902 CAS-Nummer: 7035-03-2 EINECS: 230-314-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |