5-Amino-1H-tetrazol Monohydrat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Aminotetrazole monohydrate, 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate, Tetrazol-5-amine, 1H-Tetrazol-5-ylamine monohydrate, 1H-Tetrazol-5-amine hydrate, 5-Amino-tetrazole-monohydrate
B24018.14 B24018.22 B24018.36
B24018.14EA 48.1 CHF
B24018.14 B24018.22 B24018.36
5-Amino-1H-tetrazol Monohydrat 99%
5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Purity: 99% CAS No.: 15454-54-3 Molecular Formula: CH3N5.H2O Formula Weight: 103.08 (85.06anhy) pH: 3.7 Melting Point: ca 203° dec. Beilstein Reference: 108872 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00149327
Formel: CH₃N₅·1H₂O
MW: 103,08 g/mol
Melting Pt: ∼ 203 °C (dec.)
Dichte: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149327
CAS-Nummer: 15454-54-3
EINECS: 224-581-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III