4-Chlorbenzhydrol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B23691.06
B23691.14
B23691.22
B23691.06EA
69.2
CHF
B23691.06
B23691.14
B23691.22
4-Chlorbenzhydrol ≥98%
4-Chlorbenzhydrol
Purity: 98%
CAS No.: 119-56-2
Molecular Formula: C13H11ClO
Formula Weight: 218.68
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 150-151°/2.6mm
MDL No.: MFCD00004491
Formel:
C₁₃H₁₁ClO Siedepunkt: 150…151 °C (2,6 mmHg) Melting Pt: 58…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004491 CAS-Nummer: 119-56-2 EINECS: 204-333-4 |