2-Amino-6-methoxybenzothiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
B23380.09 B23380.18
B23380.09EA 66.8 CHF
B23380.09 B23380.18
2-Amino-6-methoxybenzothiazol 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1747-60-0 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Odour: Odourless Melting Point: 161-164° MDL No.: MFCD00005787
Formel: C₈H₈N₂OS
MW: 180,23 g/mol
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 161…164 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005787
CAS-Nummer: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0