Tris(trimethylsilyl)silan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
B22457.06 B22457.03 B22457.14
B22457.06EA 220 CHF
B22457.06 B22457.03 B22457.14
Tris(trimethylsilyl)silan ≥97%
Tris(trimethylsilyl)silan
Purity: 97% CAS No.: 1873-77-4 Molecular Formula: [(CH3)3Si]3SiH Formula Weight: 248.67 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 82-84°/12mm Beilstein Reference: 1923953 Merck Reference: 14,9757 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00077893
Formel: C₉H₂₈Si₄
MW: 248,66 g/mol
Siedepunkt: 82…84 °C (12 mmHg)
Dichte: 0.806
Flash-Pt: 55 °C (131 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077893
CAS-Nummer: 1873-77-4
ADR: 3,III
Merck Index: 14,9757