2-Methyl-6-nitrobenzoxazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
B22415.06
B22415.14
B22415.06EA
150
CHF
B22415.06
B22415.14
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol ≥98%
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Purity: 98%
CAS No.: 5683-43-2
Molecular Formula: C9H8NO
Formula Weight: 146.17
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00022848
Formel:
C₈H₆N₂O₃ MW: 178,15 g/mol Melting Pt: 154…156 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022848 CAS-Nummer: 5683-43-2 EINECS: 227-149-6 |