4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
B22174.09 B22174.18
B22174.09EA 88.9 CHF
B22174.09 B22174.18
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid ≥98%
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 15084-51-2 Molecular Formula: C10H13ClO2S Formula Weight: 232.73 Odour: Irritating Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1104346 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007449
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Siedepunkt: 165 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 80…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007449
CAS-Nummer: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II