2,5-Dichlor-p-phenylendiamin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Dichlorobenzene-1,4-diamine, 1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1,4-phenylenediamine
B21494.14 B21494.06
B21494.14EA 235 CHF
B21494.14 B21494.06
2,5-Dichlor-p-phenylendiamin 99%
2,5-Dichlor-p-phenylendiamin
Purity: 99% CAS No.: 20103-09-7 Molecular Formula: C6H6Cl2N2 Formula Weight: 177.03 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00007902
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,03 g/mol
Melting Pt: 164…168 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007902
CAS-Nummer: 20103-09-7
EINECS: 243-512-1