3,5-Dichlorsalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
B20941.06 B20941.14 B20941.22
B20941.06EA 77.4 CHF
B20941.06 B20941.14 B20941.22
3,5-Dichlorsalicylaldehyd ≥98%
3,5-Dichlorsalicylaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 90-60-8 Molecular Formula: C7H4Cl2O2 Formula Weight: 191.01 Melting Point: 94-97° Beilstein Reference: 973391
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Siedepunkt: 723 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 94…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003320
CAS-Nummer: 90-60-8
EINECS: 202-005-5