2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol (±) + meso ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
B20889.22 B20889.36
B20889.22EA 62.8 CHF
B20889.22 B20889.36
2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol (±) + meso ≥98%
2,5-Dimethyl-3-hexin-2,5-diol
Purity: 98% CAS No.: 142-30-3 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Flash Point: 102°(215°F) Melting Point: 90-94° Boiling Point: 205° Beilstein Reference: 969835 MDL No.: MFCD00004468
Formel: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 205 °C
Melting Pt: 90…94 °C
Dichte: 0.949
Flash-Pt: 102 °C (215 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004468
CAS-Nummer: 142-30-3
EINECS: 205-533-4