Propylpropionat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Propionic acid propyl ester
B20680.AK
B20680.AU
B20680.AKEA
106
CHF
B20680.AK
B20680.AU
Propylpropionat ≥99%
Propylpropionat
Purity: 99%
CAS No.: 106-36-5
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 19°(67°F)
Refractive Index: 1.3930
Melting Point: -76°
Boiling Point: 122-124°
Merck Reference: 14,7867
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009373
Formel:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Siedepunkt: 122…124 °C Melting Pt: –76 °C Dichte: 0.881 Flash-Pt: 19 °C (67 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009373 CAS-Nummer: 106-36-5 EINECS: 203-389-7 UN: 3272 ADR: 3 II |