1-Chlor-3-fluor-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene, 4-Chloro-2-fluoroiodobenzene
A19376.06 A19376.14
A19376.06EA 74 CHF
A19376.06 A19376.14
1-Chlor-3-fluor-4-iodbenzol ≥98%
1-Chloro-3-fluoro-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 6797-79-1 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6060 Boiling Point: 217° Beilstein Reference: 6288419 MDL No.: MFCD00079729
Formel: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Siedepunkt: 217 °C
Dichte: 1.980
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079729
CAS-Nummer: 6797-79-1