4-Chlorbutyronitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A18942.0B
A18942.18
A18942.30
A18942.0BEA
847
CHF
A18942.0B
A18942.18
A18942.30
4-Chlorbutyronitril ≥97%
4-Chlorbutyronitril
Purity: 97%
CAS No.: 628-20-6
Molecular Formula: C4H6ClN
Formula Weight: 103.55
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 1633582
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001972
Formel:
C₄H₆ClN Siedepunkt: 195…197 °C Melting Pt: –44 °C Dichte: 1.084 Flash-Pt: 85 °C (185 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001972 CAS-Nummer: 628-20-6 EINECS: 211-031-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |