4-Ethoxyphenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, 4-Ethoxyphenylisothiocyanate
A18902.06 A18902.14
A18902.06EA 137 CHF
A18902.06 A18902.14
4-Ethoxyphenylisothiocyanat ≥98%
4-Ethoxyphenylisothiocyanat
Purity: 98% CAS No.: 3460-49-9 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Beilstein Reference: 637526 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041096
Formel: C₉H₉NOS
Siedepunkt: 146 °C (19 mmHg)
Melting Pt: 57…61 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041096
CAS-Nummer: 3460-49-9
EINECS: 222-410-0
UN: 2923
ADR: 8,III