1,3-Bis(diethylamino)propan 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
N1,N1,N3,N3-Tetraethylpropane-1,3-diamine, N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N',N'-Tetraethyltrimethylenediamine, N,N,N',N'-Tetraethyl-1,3-propanediamine
A17680.06
A17680.14
A17680.06EA
96.1
CHF
A17680.06
A17680.14
1,3-Bis(diethylamino)propan 97%
1,3-Bis(diethylamino)propan
Purity: 97%
CAS No.: 60558-96-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2N(CH2)3N(CH2CH3)2
Formula Weight: 186.34
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4377
Boiling Point: 133°/80mm
Beilstein Reference: 1741257
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009057
Formel:
C₁₁H₂₆N₂ MW: 186,34 g/mol Siedepunkt: 133 °C (80 mmHg) Dichte: 0.810 Flash-Pt: 76 °C (168 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009057 CAS-Nummer: 60558-96-5 ADR: 8,III |