3-Phenoxyanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-Amino-3-phenoxybenzol
A17495.06 A17495.14 A17495.22
A17495.06EA 84.5 CHF
A17495.06 A17495.14 A17495.22
3-Phenoxyanilin ≥98%
3-Phenoxyanilin
Purity: 98% CAS No.: 3586-12-7 Molecular Formula: C12H11NO Formula Weight: 185.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.1583 Melting Point: 35-37° Boiling Point: 329-330° MDL No.: MFCD00041891
Formel: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Siedepunkt: 329…330 °C
Melting Pt: 35…37 °C
Dichte: 1.1583
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041891
CAS-Nummer: 3586-12-7
EINECS: 222-715-9