4-Aminophthalimid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Aminoisoindoline-1,3-dione, 5-Amino-isoindole-1,3-dione
A17051.06 A17051.14
A17051.06EA 143 CHF
A17051.06 A17051.14
4-Aminophthalimid 97%
4-Aminophthalimide
Purity: 97% CAS No.: 3676-85-5 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 289-291° MDL No.: MFCD00041854
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 447 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 289…291 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041854
CAS-Nummer: 3676-85-5
EINECS: 222-948-6