3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16880.09 A16880.18
A16880.09EA 63.3 CHF
A16880.09 A16880.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 1421-49-4 Molecular Formula: C15H22O3 Formula Weight: 250.34 Melting Point: 206-209° Beilstein Reference: 2216948
Formel: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250.34 g/mol
Siedepunkt: 374
Melting Pt: 206…209 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008827
CAS-Nummer: 1421-49-4
EINECS: 215-823-2