2-Thiophenmethanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
A15768.14 A15768.22
A15768.14EA 84.1 CHF
A15768.14 A15768.22
2-Thiophenmethanol ≥97%
2-Thiophenmethanol
Purity: 97% CAS No.: 636-72-6 Molecular Formula: C5H6OS Formula Weight: 114.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Melting Point: 0° Boiling Point: 206-207° Beilstein Reference: 383595 MDL No.: MFCD00005454
Formel: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 206…207 °C
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1.206
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005454
CAS-Nummer: 636-72-6
EINECS: 211-264-3