4-Methylthiazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15428.06 A15428.14 A15428.22
A15428.06EA 68.9 CHF
A15428.06 A15428.14 A15428.22
4-Methylthiazol ≥99%
4-Methylthiazole
Purity: 99% CAS No.: 693-95-8 Molecular Formula: C4H5NS Formula Weight: 99.16 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5240 Odour: Characteristic Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 105228 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005340
Formel: C₄H₅NS
Siedepunkt: 133…134 °C
Dichte: 1,093
Flash-Pt: 32 °C (89 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005340
CAS-Nummer: 693-95-8
EINECS: 211-764-1
ADR: 3,III