Methyl-3,5-dihydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
A15224.09
A15224.18
A15224.30
A15224.09EA
83.7
CHF
A15224.09
A15224.18
A15224.30
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat ≥98%
Methyl-3,5-dihydroxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 2150-44-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 164-168°
Beilstein Reference: 2091651
Formel:
C₈H₈O₄ Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Melting Pt: 164…168 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002289 CAS-Nummer: 2150-44-9 EINECS: 218-426-2 |