2-Amino-4-methylthiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Methylthiazol-2-ylamine, 4-Methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-methylthiazol
A14847.06
A14847.14
A14847.22
A14847.06EA
39.7
CHF
A14847.06
A14847.14
A14847.22
2-Amino-4-methylthiazol ≥98%
2-Amino-4-methylthiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 1603-91-4
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 107890
Merck Reference: 14,450
MDL No.: MFCD00005329
Formel:
C₄H₆N₂S MW: 114,17 g/mol Siedepunkt: 231…233 °C Melting Pt: 42…46 °C Dichte: 1.202 g/cm³ (50 °C) Flash-Pt: 107 °C (224 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005329 CAS-Nummer: 1603-91-4 EINECS: 216-505-6 Merck Index: 14,450 |