4-(Benzyloxy)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-HydroxyphenylbenzyletherMonobenzonHydrochinonmonobenzylether
A14843.22EA 152 CHF
A14843.18 A14843.30 A14843.22 A14843.0B A14843.14
4-(Benzyloxy)phenol ≥98%
4-Benzyloxyphenol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Siedepunkt: 328 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 118…122 °C
Dichte: 1,260
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002333
CAS-Nummer: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 14,6248