5-Isoxazolcarbonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A14625.03
A14625.06
A14625.03EA
122
CHF
A14625.03
A14625.06
5-Isoxazolcarbonylchlorid ≥97%
5-Isoxazolcarbonylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 62348-13-4
Molecular Formula: C4H2ClNO2
Formula Weight: 131.52
Refractive Index: 1.4990
Boiling Point: 167-168°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00067868
Formel:
C₄H₂ClNO₂ MW: 131,52 g/mol Siedepunkt: 167…168 °C Dichte: 1.362 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067868 CAS-Nummer: 62348-13-4 UN: 3265 ADR: 8,II |