(4-Methoxyphenoxy)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14419.09 A14419.18
A14419.09EA 82.8 CHF
A14419.09 A14419.18
(4-Methoxyphenoxy)essigsäure ≥98%
(4-Methoxyphenoxy)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 1877-75-4 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 1874579
Formel: (C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 109…113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014360
CAS-Nummer: 1877-75-4
EINECS: 217-513-2