3,5-Dimethylbenzylbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
A14267.06
A14267.14
A14267.06EA
83.5
CHF
A14267.06
A14267.14
3,5-Dimethylbenzylbromid ≥98%
3,5-Dimethylbenzylbromid
Purity: 98%
CAS No.: 27129-86-8
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 109-110°/14mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013539
Formel:
C₉H₁₁Br MW: 199,09 g/mol Siedepunkt: 109…110 °C (14 mmHg) Melting Pt: 36…40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013539 CAS-Nummer: 27129-86-8 UN: 3261 ADR: 8,II |