Trimethylorthoformiat 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A13760.0F
A13760.AE
A13760.AP
A13760.0FEA
412
CHF
A13760.0F
A13760.AE
A13760.AP
Trimethylorthoformiat 99
Trimethylorthoformiat
Purity: 99%
CAS No.: 149-73-5
Molecular Formula: HC(OCH3)3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3790
Melting Point: -53°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 969215
Merck Reference: 14,6884
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008483
Formel:
C₄H₁₀O₃ MW: 106.12 g/mol Siedepunkt: 101…102 °C Melting Pt: –53 °C Dichte: 0.968 Flash-Pt: 15 °C (59 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008483 CAS-Nummer: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3272 ADR: 3 II Merck Index: 12,07012 |