Maleimid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 1H-Pyrrole-2,5-dione
A13135.18 A13135.06 A13135.14 A13135.30
A13135.18EA 599 CHF
A13135.18 A13135.06 A13135.14 A13135.30
Maleimid ≥98%
Maleimid
Purity: 98+% CAS No.: 541-59-3 Molecular Formula: C4H3NO2 Formula Weight: 97.07 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 97-103/5mm Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 106910 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00005494
Formel: C₄H₃NO₂
MW: 97.07 g/mol
Siedepunkt: 97…103 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 90…94 °C
Dichte: 1.249
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005494
CAS-Nummer: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8 III