(4-Chlorphenoxy)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-CPA
A13065.0E A13065.22 A13065.36
A13065.0EEA 628 CHF
A13065.0E A13065.22 A13065.36
(4-Chlorphenoxy)essigsäure ≥98%
(4-Chlorphenoxy)essigsäure
Purity: 98+% CAS No.: 122-88-3 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 1211804
Formel: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 156…161 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004305
CAS-Nummer: 122-88-3
EINECS: 204-581-3