α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3,4-Diaminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
A12749.03 A12749.06
A12749.03EA 73 CHF
A12749.03 A12749.06
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol 98%
α,α,α-Trifluor-3,4-diaminotoluol
Purity: 98% CAS No.: 368-71-8 Molecular Formula: C7H7F3N2 Formula Weight: 176.14 Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 909258 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042456
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C (7 mmHg)
Melting Pt: 58…62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042456
CAS-Nummer: 368-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III