Phenylchlorformiat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99%
CAS No.: 1885-14-9
Molecular Formula: ClCO2C6H5
Formula Weight: 156.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: -38°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 606778
UN No.: 2746
MDL No.: MFCD00000637
Formel:
C₇H₅ClO₂ Siedepunkt: 188…189 °C Melting Pt: –38 °C Dichte: 1.246 Flash-Pt: 76 °C (169 °F) |
MDL Number:
MFCD00000637 CAS-Nummer: 1885-14-9 EINECS: 217-547-8 UN: 2746 ADR: 6.1,II |