2-Thenoesäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
A12514.14
A12514.22
A12514.36
A12514.14EA
49
CHF
A12514.14
A12514.22
A12514.36
2-Thenoesäure ≥99%
2-Thenoesäure
Purity: 99%
CAS No.: 527-72-0
Molecular Formula: C5H4O2S
Formula Weight: 128.15
Melting Point: 126-130°
Boiling Point: 259-261°
Merck Reference: 14,9354
MDL No.: MFCD00005437
Formel:
C₅H₄O₂S MW: 128,15 g/mol Siedepunkt: 259…261 °C Melting Pt: 126…130 °C Dichte: 1.42 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005437 CAS-Nummer: 527-72-0 EINECS: 208-423-4 Merck Index: 14,9354 |