3,5-Dimethylisoxazol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A12217.14
A12217.22
A12217.14EA
79.1
CHF
A12217.14
A12217.22
3,5-Dimethylisoxazol ≥99%
3,5-Dimethylisoxazole
Purity: 99%
CAS No.: 300-87-8
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 97.12
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4415
Melting Point: -14°
Boiling Point: 142-144°
Beilstein Reference: 106324
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003156
Formel:
C₅H₇NO Siedepunkt: 142…144 °C Melting Pt: –14 °C Dichte: 0,992 Flash-Pt: 31 °C (87 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003156 CAS-Nummer: 300-87-8 EINECS: 206-100-2 ADR: 3,III |