1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
A12010.06 A12010.14 A12010.22
A12010.06EA 51.3 CHF
A12010.06 A12010.14 A12010.22
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol ≥98%
1-Chlor-5-fluor-2-iodbenzol
Purity: 98% CAS No.: 101335-11-9 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Refractive Index: 1.6010 Boiling Point: 96-98°/15mm MDL No.: MFCD00051774
Formel: C₆H₃ClFI
MW: 256,45 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C (15 mmHg)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051774
CAS-Nummer: 101335-11-9