2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Amino-6-hydroxy-1H-pyrimidin-4-one, 2-Amino-6-hydroxypyrimidin-4(3H)-one
A11813.14 A11813.22
A11813.14EA 90.4 CHF
A11813.14 A11813.22
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidin 98%
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 56-09-7 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 510297
Formel: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,1 g/mol
Siedepunkt: 394 °C (1013 hPa)
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006094
CAS-Nummer: 56-09-7
EINECS: 200-256-5