4'-Methoxybutyrophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-(4-Methoxyphenyl)butan-1-one
A11737.03
A11737.06
A11737.14
A11737.03EA
52.3
CHF
A11737.03
A11737.06
A11737.14
4'-Methoxybutyrophenon 97%
4'-Methoxybutyrophenon
Purity: 97%
CAS No.: 4160-51-4
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Refractive Index: 1.5390
Boiling Point: 124-128°/4mm
MDL No.: MFCD00027138
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178.23 g/mol Siedepunkt: 124…128 °C (4 mmHg) Melting Pt: 26 Dichte: 1.0451 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00027138 CAS-Nummer: 4160-51-4 EINECS: 223-995-5 |