Indazol 99
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1H-Indazole
A11665.03 A11665.06 A11665.14
A11665.03EA 47.1 CHF
A11665.03 A11665.06 A11665.14
Indazol 99
Indazol
Purity: 99% CAS No.: 271-44-3 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 146-149° Boiling Point: 270° Merck Reference: 14,4936 MDL No.: MFCD00005691
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 270 °C
Melting Pt: 146…149 °C
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005691
CAS-Nummer: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961