4-Propylcyclohexanon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11126.14 A11126.22
A11126.14EA 227 CHF
A11126.14 A11126.22
4-Propylcyclohexanon ≥99%
4-Propylcyclohexanone
Purity: 99% CAS No.: 40649-36-3 Molecular Formula: C9H16O Formula Weight: 140.23 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 115°/36mm Beilstein Reference: 2076023 MDL No.: MFCD00058690
Formel: C₉H₁₆O
Siedepunkt: 115 °C (36 mmHg)
Dichte: 0.910
Flash-Pt: 86 °C (186 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058690
CAS-Nummer: 40649-36-3
EINECS: 406-810-4