2-Amino-4-methylbenzothiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Methylbenzothiazol-2-ylamine, 4-Methylbenzo[d]thiazol-2-amine
A10822.06
A10822.14
A10822.22
A10822.06EA
54.2
CHF
A10822.06
A10822.14
A10822.22
2-Amino-4-methylbenzothiazol 98%
2-Amino-4-methylbenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 1477-42-5
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.22
Melting Point: 137-139°
Beilstein Reference: 129346
Formel:
C₈H₈N₂S MW: 164,23 g/mol Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa) Melting Pt: 137…139 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005793 CAS-Nummer: 1477-42-5 EINECS: 216-028-3 |